663212
Isopropenylboronic acid pinacol ester
contains phenothiazine as stabilizer, 95%
Sinónimos:
2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(isopropenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(1-methylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
contiene
phenothiazine as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.4320
bp
47-49 °C/9 mbar
densidad
0.894 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-7(2)10-11-8(3,4)9(5,6)12-10/h1H2,2-6H3
Clave InChI
SVSUYEJKNSMKKW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling processes
- Inverse-electron-demand Diels-Alder reaction
- Simmons-Smith Cyclopropanation Reaction
- Polyene cyclization
- Stereoselective aldol reactions
- Grubbs cross-metathesis reaction
- Intramolecular Suzuki-Miyaura reaction
- Stereoselective cross-metathesis
- Dipolar cycloaddition
- Iodosulfonylation
- Asymmetric conjugate addition and intramolecular hydroacylation
Reagent used in preparation of various therapeutic kinase and enzymatic inhibitors
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Inverse-electron-demand Diels-Alder reaction
- Simmons-Smith Cyclopropanation Reaction
- Polyene cyclization
- Stereoselective aldol reactions
- Grubbs cross-metathesis reaction
- Intramolecular Suzuki-Miyaura reaction
- Stereoselective cross-metathesis
- Dipolar cycloaddition
- Iodosulfonylation
- Asymmetric conjugate addition and intramolecular hydroacylation
Reagent used in preparation of various therapeutic kinase and enzymatic inhibitors
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?