Merck
645095
Sigma-Aldrich
Tris[2-(isopropylamino)ethyl]amine
90%
Sinónimos:
N2-(1-Methylethyl)-N1,N1-bis[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H36N4
Número de CAS:
Peso molecular:
272.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
90%
refractive index
n20/D 1.453
bp
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)NCCN(CCNC(C)C)CCNC(C)C
InChI
1S/C15H36N4/c1-13(2)16-7-10-19(11-8-17-14(3)4)12-9-18-15(5)6/h13-18H,7-12H2,1-6H3
InChI key
XUIXOJXQJNMJGQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)