Merck
644110
Sigma-Aldrich
N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥95.0%
Sinónimos:
N-Glycidylphthalimide
Seleccione un Tamaño
10 G
$138.000
$138.000
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
$138.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.19
Beilstein/REAXYS Number:
171277
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
$138.000
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥95.0%
form
solid
mp
92-98 °C (lit.)
SMILES string
O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI key
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)