641472
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
97%
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl 4-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminomethylpiperidine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
densidad
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)CC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
Clave InChI
KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Kinesin spindle protein inhibitors with potential anticancer activity
- Orphan G-protein coupled receptor GPR119 agonist with antidiabetic potential
- Pim-1 inhibitors
- Aspartic acid protease inhibitors
Reactant involved in enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.