Merck
641022
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethylamine, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 0.6-1.1 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
$260.000
$260.000
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$260.000
About This Item
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$260.000
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
solid
Quality Level
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
extent of labeling
0.6-1.1 mmol/g loading
particle size
70-90 mesh
storage temp.
2-8°C
Application
Scavenges benzyl and allyl halides and ketones.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sheppeck, J.E. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 5329-5329 (2000)