Merck
638447
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
97%
Sinónimos:
4,5-Dibromo-o-xylene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
263.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
85-89 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be synthesized via bromination of o-xylene.
Aplicación
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be used in the synthesis of alkylamino zinc(II)phthalocyanines, with potential application as photosensitizers in photodynamic therapy. It can also be used in the synthesis of 1,2-dibromo-4,5-bis(dibromomethyl)benzene via reaction with azobisisobutyronitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Synthesis of novel alkylamino zinc (II) phthalocyanines"
Rodriguez.EM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(02), 387-389 (2001)
"Enhanced optical limiting performance of substituted metallo-naphthalocyanines with wide optical limiting window"
Xu J, et al.
Dyes and Pigments, 109, 144-150 (2014)