Saltar a
116157
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
98%
Oferta disponible
Sinónimos:
2,5-Dibromo-p-xylene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$47.600
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$154.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2Br2
Número CAS:
Peso molecular:
263.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-038-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
$47.600
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
261 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)c(C)cc1Br
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene has been used in the preparation of 4,4″-diformyl-2′,5′-dimethyl-1,1′.4′,1″-terphenyl. It has also been used in the preparation of 1,4-diformyl-2,5-dimethylbenzene.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
115851167266B83789
description
98%
description
98%
description
99%
description
99%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
72-74 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
261 °C (lit.)
bp
206 °C (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
bp
214 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)