637300
Ytterbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
Sinónimos:
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium sesquioxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.7% trace metals basis
Formulario
nanopowder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ytterbium
tamaño de partícula
<100 nm (BET)
densidad
9.17 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
Clave InChI
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.