544760
Zirconium(IV) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
Sinónimos:
Nano zirconium oxide, ZrO2 nanoparticles, Zirconia
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanopowder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
superficie
≥25 m2/g
tamaño de partícula
<100 nm (TEM)
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
densidad
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.