631868
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Productos recomendados
grado
NMR reference standard
analytical standard
concentración
5 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
3 mm × 8 in.
densidad
1.500 g/mL at 25 °C
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cadena SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cantidad
Each pack contains 10 tubes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)