Merck
606502
Sigma-Aldrich
Glyphosate-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
Seleccione un Tamaño
100 MG
$1.910.000
$1.910.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$1.910.000
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
$1.910.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
mp
230 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
Clave InChI
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Valerio Matozzo et al.
Fish & shellfish immunology, 83, 321-329 (2018-09-16)
The effects of the breakdown products of herbicides on aquatic species are largely unknown. In a recent study, we evaluated the effects of glyphosate on the mussel Mytilus galloprovincialis. This study was designed to evaluate for the first time the