597236
Di(propylene glycol) dibenzoate
75%, technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
75%
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
232 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(OCCCOCCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O5/c21-19(17-9-3-1-4-10-17)24-15-7-13-23-14-8-16-25-20(22)18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12H,7-8,13-16H2
Clave InChI
BYQDGAVOOHIJQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
377.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
192 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?