Merck
677388
Sigma-Aldrich
Polyvinylcyclohexane
Sinónimos:
Hydrogenated polystyrene
About This Item
Fórmula lineal:
(C8H14)n
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
form
solid
Quality Level
solubility
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)