Merck
570796
Sigma-Aldrich
Iodopolystyrene
1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
poly(iodostyrene)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cadena SMILES
Ic1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H5I/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H
Clave InChI
YCGZYUFXRPSAFI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)