568147
Vinylboronic acid dibutyl ester
97%
Sinónimos:
Dibutoxyvinylborane, Dibutyl B-ethenylboronate, Dibutyl vinylboronate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
contiene
2-3 wt. % phenothiazine as stabilizer (prevents polymerizing)
índice de refracción
n20/D 1.4180 (lit.)
bp
35-40 °C/0.1 atm (lit.)
densidad
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCOB(OCCCC)C=C
InChI
1S/C10H21BO2/c1-4-7-9-12-11(6-3)13-10-8-5-2/h6H,3-5,7-10H2,1-2H3
Clave InChI
JQKJEPJLCSCBGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
153.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
67.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?