558761
2-Iodopyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4IN
Número de CAS:
Peso molecular:
205.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.6320 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
densidad
1.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Ic1ccccn1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Clave InChI
CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Iodopyridine can be synthesized from 2-chloropyridine or 2-bromopyridine via treatment with iodotrimethylsilane.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Vibrational assignments of 2-iodopyridine.
Sortur V, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69(2), 604-611 (2008)
Lianzhong Luo et al.
Environmental toxicology and chemistry, 36(10), 2602-2613 (2017-03-18)
Oysters accumulate Zn as an adaptation to Zn exposure; however, it is not known whether male and female oysters respond differently to Zn exposure. Proteomic and real-time polymerase chain reaction analyses were used to investigate differential responses of male and
Tri-(2-pyridyl) amine.
Wibaut JP and La Bastide GLC.
Rec. Trav. Chim., 52(6), 493-498 (1993)
"The solid complex Zn (CF 3) Br? 2DMF as an alternative reagent for the preparation of both, trifluoromethyl and pentafluoroethyl copper, CuCF3 and CuCF5"
Kremlev MM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 131(2), 212-216 (2010)
Photo-arylation. IV. Synthesis of 2-arylpyridines by photo-reaction of 2-iodopyridine with substituted benzenes.
Terashima M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 33(3), 1009-1015 (1985)
Artículos
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.