Merck
547115
Sigma-Aldrich
trans-2-Octen-1-ol
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
$136.000
$136.000
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$136.000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$136.000
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4460 (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3/b7-6+
Clave InChI
AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of