539872
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11FO2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
186-189 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C12H11FO2/c13-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
Clave InChI
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione is a cyclohexane-1,3-dione derivative.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Cyclocondensation of 3 (5)-Aminopyrazoles with Arylglyoxals and Cyclohexane-1, 3-diones.
Petrova ON, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 49(7), 955-967 (2013)