343447
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione
99% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHC6H7(=O)2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99% (GC)
Formulario
solid
mp
63-65 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
Condiciones de envío
dry ice
cadena SMILES
[H]O[H].CC(C)C1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C9H14O2.H2O/c1-6(2)7-3-8(10)5-9(11)4-7;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;1H2
Clave InChI
JYJVWRORYGGPHA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione is a cyclic 1,3-diketone. It can be prepared by condensation of isobutylideneacetone with ethyl malonate. 5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione on methylation with methyl iodide yields 5-isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexanedione. A multistep-synthesis of 5-isopropyl-1,3-cyclohexanedione involving aldol condensation, Dieckmann-type annulation, ester hydrolysis and decarboxylation is reported.
Aplicación
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione may be used as starting reagent for the synthesis of carvotanacetone analogs. It may be used in the preparation of monocyclic terepenes. It may be used in the synthesis of 2H-pyrans, via reaction with α,β-unsaturated aldehydes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Monocyclic Terpenes from Cyclic 1, 3-Diketones1.
Frank RL and Hall Jr HK.
Journal of the American Chemical Society, 72(4), 1645-1648 (1950)
Microwave-Assisted Solvent and Catalyst Free Synthesis of 2H-Pyrans.
Edayadulla N and Lee YR.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(10), 2963-2963 (2013)
A Multistep Synthesis Featuring Classic Carbonyl Chemistry for the Advanced Organic Chemistry Laboratory.
Duff DB, et al.
Journal of Chemical Education, 89(3), 406-408 (2011)