Merck
529281
Sigma-Aldrich
Pentaamminechloroiridium(III) chloride
99.95% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
[Ir(NH3)5Cl]Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
383.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iridium
impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
Clave InChI
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)