528218
N-Chlorophthalimide
96%
Sinónimos:
2-Chloro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-Chloroisoindole-1,3-dione, 2-Chloroisoindoline-1,3-dione, Phthalimide chloride, Phthalimidoyl chloride
Quality Level
assay
96%
mp
188-198 °C (lit.)
functional group
imide
SMILES string
ClN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI key
WDRFYIPWHMGQPN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?