523038
Platinum(II) acetylacetonate
≥99.98% trace metals basis
Sinónimos:
2,4-Pentanedione platinum(II) derivative, Pt(acac)2
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.98% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: platinum
mp
249-252 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Pt]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clave InChI
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.