518131
Lead(IV) oxide
99.998% trace metals basis
Sinónimos:
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, Lead peroxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.998% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
cadena SMILES
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
Clave InChI
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Lead(IV) oxide-graphite composite electrodes: application to sensing of ammonia, nitrite and phenols.: This research discusses the use of Lead(IV) oxide-graphite composite electrodes in the detection of various chemicals, highlighting its potential for environmental monitoring and safety applications. The study explores the electrochemical properties of Lead(IV) oxide in these contexts, which may offer insights into its utility in more advanced battery technologies or energy storage solutions (Sljukić et al., 2007).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)