Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CsCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.36
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99% (silver nitrate titration)
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (silver nitrate titration)
form
powder
impurities
≤0.001% Li, ≤0.01% Pb
mp
645 °C (lit.)
absorption
≤0.02 at 280 nm at 50%, ≤0.1 at 260 nm at 50%
foreign activity
DNase exonuclease, Nickase endonuclease, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?