Saltar al contenido
20989
Cesium fluoride
BioUltra, ≥99.0% (F)
Sinónimos:
NSC 84270
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
CsF
Número CAS:
Peso molecular:
151.90
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-487-3
MDL number:
Assay:
≥99.0% (F)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (F)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% total nitrogen (N)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
6.5-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
mp
682 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
density
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
  • Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
  • Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
  • Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Used in the successful synthesis of a single-crystal Dion-Jacobson phase, CsLaTa2O7, that has applications in photocatalysis and superconductivity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium fluoride
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos diana
Kidney,Adrenal gland
supp_hazards
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)