499374
Propylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
188.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.947 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
OZHGVUVKQNWJAV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?