Merck
497517
Sigma-Aldrich
Benzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Benzylbromozinc, Benzylzinc(II) bromide, Bromo(phenylmethyl)zinc
Seleccione un Tamaño
50 ML
$182.000
$182.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
$182.000
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
236.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$182.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.978 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Benzylzinc bromide solution can be used as a nucleophile for the Mannich-type synthesis of 1,2-diarylethylpiperazines.[1] It can also undergo C−C cross coupling reactions with aryl halides.[2]
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nickel Complexes Modified by O, N, O?-Ligands as Synthons for the Straightforward Synthesis of Highly Efficient Precatalysts for C-C Bond Formation.
Someya CI, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 1(4), 322-326 (2012)
Straightforward three-component synthesis of diarylmethylpiperazines and 1, 2-diarylethylpiperazines.
Sengmany S, et al.
Tetrahedron, 63(18), 3672-3681 (2007)