Merck
491756
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-2-d
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
2-Deuterioprop-2-enenitrile
Seleccione un Tamaño
1 G
$642.000
$642.000
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$642.000
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CDCN
Número de CAS:
Peso molecular:
54.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
$642.000
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
contains
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
density
0.830 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C(=C)C#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2D
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-VMNATFBRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)