426229
Formic acid-d2
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinónimos:
Perdeuterioformic acid
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
concentración
95 wt. % in D2O
técnicas
NMR: suitable
bio NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.369 (lit.)
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
densidad
1.273 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]OC([2H])=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?