Merck
488534
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene-13C6
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
100 MG
$1.070.000
$1.070.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$1.070.000
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H5Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
118.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
$1.070.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
técnicas
protein expression: suitable
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
-45 °C (lit.)
densidad
1.164 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
Cl[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
75.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)