240664
1,2-Dichlorobenzene
anhydrous, 99%
Sinónimos:
o-DCB, o-dichlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.1 (vs air)
presión de vapor
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1198 °F
lim. expl.
9.2 %
impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
densidad
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clave InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.