Merck
488119
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
Sinónimos:
Pentadeuterobenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
5 G
$1.760.000
$1.760.000
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$1.760.000
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
111.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
$1.760.000
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
100
200
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-RALIUCGRSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1