586412
Benz-13C6-aldehyde
99 atom % 13C
Sinónimos:
Benzaldehyde-(phenyl-13C6)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
-26 °C (lit.)
densidad
1.103 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-ZXJNGCBISA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?