487988
Ammonium nitrate-15N
5 atom % 15N
Sinónimos:
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
5 atom % 15N
mol peso
80.09 by atom % calculation (5 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
Clave InChI
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.