Merck
E22201
Ethyl diazoacetate
contains ≥13 wt. % dichloromethane
Sinónimos:
DAAE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
N=N=CHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107654
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
contains
≥13 wt. % dichloromethane
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for ruthenium-catalyzed asymmetric cyclopropanation of alkenes.
Palabra de advertencia
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Self-react. E - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
47 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)