Merck
481246
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), bis(hydroxyalkyl) terminated
average Mn ~5,600
Sinónimos:
PDMS
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mn ~5,600
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
viscosidad
100 cP(25 °C)(lit.)
valor hidroxilo
20 mg KOH/g
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicación
Reactive resin modifier, paint additive and mold release agent.
Características y beneficios
Oxygen permeability.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Renxuan Xie et al.
Science advances, 6(46) (2020-11-15)
Super-soft elastomers derived from bottlebrush polymers show promise as advanced materials for biomimetic tissue and device applications, but current processing strategies are restricted to simple molding. Here, we introduce a design concept that enables the three-dimensional (3D) printing of super-soft
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.