Merck
482048
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-diphenylsiloxane), divinyl terminated
average Mn ~9,300
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mn ~9,300
índice de refracción
n20/D 1.465
viscosidad
~500 cSt(lit.)
bp
>400 °C (lit.)
densidad
1.036 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)C=C.O=[Si](c1ccccc1)c2ccccc2
Clave InChI
NXTBQQSLKSMQNL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
84:16 mole ratio of dimethylsiloxane:diphenylsiloxane
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.