Merck
480282
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), diglycidyl ether terminated
average Mn ~800
Sinónimos:
Octamethylcyclotetrasiloxane homopolymer, SRU,
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
peso equivalente
490 Epoxy
mol peso
average Mn ~800
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
viscosidad
15 cSt(25 °C)(lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si](O)(CCCOCC1OC1)(C)C.[Si](O)(O)(C)C
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
Clave InChI
XIJHOGGFDASIKP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.