Merck
479284
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride
97%
Sinónimos:
(−)-O-Formyl-D-mandeloyl chloride, (R)-(−)-α-(Formyloxy)phenylacetyl chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
$137.000
$137.000
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$137.000
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2CH(C6H5)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
198.60
Beilstein/REAXYS Number:
5404068
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$137.000
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]23/D −228°, neat
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)[C@H](OC=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO3/c10-9(12)8(13-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,8H/t8-/m1/s1
InChI key
ZNLABNPTWSKGDX-MRVPVSSYSA-N
Categorías relacionadas
Application
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride can be used as a chiral resolving agent for the resolution of spirobiindane.[1]
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and application of a new hexamethyl-1, 1′-spirobiindane-based chiral bisphosphine (HMSI-PHOS) ligand in asymmetric allylic alkylation
Chang S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(13), 2239-2247 (2018)