Merck
47718
Sigma-Aldrich
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinónimos:
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
340.78
Beilstein:
4060813
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (AT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jamal Bouitbir et al.
Toxicology, 426, 152281-152281 (2019-08-25)
Sunitinib is cardiotoxic, but the mechanisms are not entirely clear. We aimed to enlarge our knowledge about the role of mitochondria in cardiac toxicity of sunitinib in vitro and in vivo. For this reason, we studied the toxicity of sunitinib