476196
Dibutyl itaconate
96%
Sinónimos:
Di(n -butyl) itaconate, Dibutyl itaconate, 2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?