Merck
474169
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
96%
Sinónimos:
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8F8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
288.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
96%
refractive index
n20/D 1.353 (lit.)
bp
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)