Merck
E1101
Sigma-Aldrich
Epifluorohydrin
98%
Sinónimos:
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
Seleccione un Tamaño
1 G
$68.200
$68.200
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$68.200
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5FO
Número de CAS:
Peso molecular:
76.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$68.200
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.368 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Clave InChI
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)