473863
Octafluoro-1,4-diiodobutane
98%
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
density
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14
InChI key
JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?