466387
Brij® S 100
average Mn ~4,670
Sinónimos:
Polyoxyethylene (100) stearyl ether
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~4,670
mp
51-54 °C (lit.)
valor hidroxilo
13‑25 mg KOH/g
solubilidad
propylene glycol and xylene: insoluble
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
18
cadena SMILES
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Clave InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- as a non-ionic surfactant to study its interactions with luminol electrochemiluminescence for bioanalysis
- as a carrier material to study the formulation of nimodipine, fenofibrate, and o-vanillin using the particles from gas-saturated solution (PGSS) process
- as a hydrophilic surfactant in the casting solution to prepare an asymmetric flat sheet nanofiltration membranes and to study its effects on the hydrophilic property of the poly(ethersulfone) (PES) nanofiltration membranes
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?