Merck
464910
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
(5-Furanyl)boronic acid, 2-Furanboronic acid, 2-Furylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
111.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥95.0%
form
solid
mp
112 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccco1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
InChI key
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.