414492
2-(Tributylstannyl)thiophene
97%
Sinónimos:
2-(Tributyltin)thiophene, 2-Thienyltributyltin, Tributyl(thiophen-2-yl)stannate, Tributyl-2-thienylstannane, Tributylthiophen-2-ylstannane
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
155 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?