Merck
464708
Sigma-Aldrich
Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Sinónimos:
Disodium hexahydroxyplatinate
About This Item
Fórmula lineal:
Na2Pt(OH)6
Número de CAS:
Peso molecular:
343.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
concentración
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
Clave InChI
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)