Merck
334472
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Platinic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
$128.000
2.5 G
$394.000
$128.000
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$128.000
2.5 G
$394.000
About This Item
Fórmula lineal:
H2Pt(OH)6
Número de CAS:
Peso molecular:
299.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.9% trace metals basis
Formulario:
powder and chunks
solubilidad:
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
$128.000
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
O.O.O[Pt](O)(O)O
InChI
1S/6H2O.Pt/h6*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jianjian Lin et al.
Scientific reports, 4, 5769-5769 (2014-08-30)
Three-dimensional (3D) hierarchical nanoscale architectures comprised of building blocks, with specifically engineered morphologies, are expected to play important roles in the fabrication of 'next generation' microelectronic and optoelectronic devices due to their high surface-to-volume ratio as well as opto-electronic properties.
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.