Merck
462306
Sigma-Aldrich
Lithium pentamethylcyclopentadienide
Sinónimos:
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15Li
Número de CAS:
Peso molecular:
142.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
solid
Quality Level
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
>230 °C (lit.)
SMILES string
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
InChI key
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalytic base in palladium-catalyzed cross-coupling reactions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)